Learn More
Ansell Guantes repelentes al aceite para trabajos de intensidad media NITROTOUGH™ N250Y
Código de producto. 16885310 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16885310 9 12 pares
16865310 7 12 pares
16875310 8 12 pares
16895310 10 12 pares
16805320 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 16885310 Proveedor Ansell N.º de proveedor C261090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
El revestimiento de nitrilo por todo el guante proporciona un alto nivel de repelencia de aceite, mientras que la muñeca de punto elástico garantiza un ajuste seguro.
  • El revestimiento de nitrilo proporciona repelencia al aceite en la palma y el dorso de la mano
  • La muñeca de punto elástico garantiza un ajuste seguro
  • Cómodo y flexible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Nitrilo
Color Amarillo
Tamaño 9
Norma EN388 4111A
Para utilizar con (aplicación) Montaje, mantenimiento general, fabricación de metales y control de calidad
Guantes con puño de color Natural
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento 100 % algodón
Serie N250Y