Learn More
Ansell Guantes repelentes al aceite para trabajos de intensidad media NITROTOUGH™ N250Y
Tienda Ansell ProductosDescripción
- El revestimiento de nitrilo proporciona repelencia al aceite en la palma y el dorso de la mano
- La muñeca de punto elástico garantiza un ajuste seguro
- Cómodo y flexible
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Amarillo |
| Tamaño | 7 |
| Norma EN388 | 4111A |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje, mantenimiento general, fabricación de metales y control de calidad |
| Guantes con puño de color | Natural |
| Estilo de puño de los guantes | Tejido |
| Material de revestimiento | 100 % algodón |
| Serie | N250Y |