Learn More
Hexafluorofosfato de nitrosonio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Nitrosonium hexafluorophosphate |
| Color | De incoloro a blanco |
| % mín. CAS | 94.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min |
| Información de solubilidad | Solubility in water: decomposes |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.97 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Nitrosonium hexafluorophosphate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.