Learn More
Tetrafluoroborato de nitronio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10516603 5 g Frasco de plástico 5 g
10082370 25 g Frasco de plástico 25 g
11904131 100 g Frasco de plástico 100 g
3 options
Código de producto. 10516603
Marca: Thermo Scientific Acros 174380050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13826-86-3 | BF4NO2 | 132.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13826-86-3
Fórmula molecular BF4NO2
Peso molecular (g/mol) 132.81
Número MDL MFCD00011432
Clave InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane
PubChem CID 11073463
Nombre IUPAC nitronio;tetrafluoroborato
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitronium tetrafluoroborate
Punto de fusión 200.0°C
Color Incoloro hasta blanco
Forma física Cristales adherentes
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min
Fórmula lineal NO2BF4
Fieser 01,742; 04,358; 05,476; 08,361; 09,324; 01,747; 04,360; 07,253; 08,364; 14,215
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.81
Porcentaje de pureza 97%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitronium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.