missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrón, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11473398
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11473398 1 g 1 g
11483398 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11473398

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17809.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 2218-94-2
Fórmula molecular C20H16N4
Peso molecular (g/mol) 312.376
Número MDL MFCD00005174
Clave InChI CWGBFIRHYJNILV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitron, unii-90im4z883z, 1,4-diphenyl-endoanilino-dihydrotriazole, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-1h-1,2,4-triazolium inner salt, 1h-1,2,4-triazolium, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-, hydroxide, inner salt, 1,4-diphenyl-3-phenylazamethylene-1,2,4-triazoline, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-1,2,4-triazolium hydroxide inner salt, 4h-1,2,4-triazolium, 1,4-diphenyl-3-phenylamino-, inner salt, 4,5-dihydro-2,4-diphenyl-5-phenylimino-1h-1,2,4-triazolium inner salt
PubChem CID 720071
Nombre IUPAC (1,4-difenil-1,2,4-triazol-4-io-3-il)-fenilazanida
SMILES C1=CC=C(C=C1)[N-]C2=NN(C=[N+]2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Nitron
Punto de fusión ∼185°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,6613
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.38
Porcentaje de pureza 95%

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.