Learn More
Nitrometano, + 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10423455 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
2.50 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10423455 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10671443 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10012800 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10423455
Marca: Thermo Scientific Acros 213370025
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-52-5 | CH3NO2 | 61.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-52-5
Fórmula molecular CH3NO2
Peso molecular (g/mol) 61.04
Número MDL MFCD00007400
Clave InChI LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4
PubChem CID 6375
ChEBI CHEBI:77701
Nombre IUPAC nitrometano
SMILES C[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitromethane
Nombre de nota p.a.
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -29.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 100.0°C to 102.0°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3NO2
Índice de refracción 1.3805 to 1.3825
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 74
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Fieser 01,739; 04,357; 09,323; 13,199
Índice Merck 15, 6698
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and dimethylformamide
Viscosidad 0.61 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.04
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Análisis
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.