Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo de nitrógeno (para Schlenk) con llave de paso de válvula de aguja de PTFE
Descripción
- Matraces de fondo redondo de nitrógeno (para Schlenk)
- Con llave de paso de válvula de aguja de PTFE
- Con junta esmerilada cónica y llave de paso de válvula de aguja de PTFE
- Con etiqueta de inscripción, material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Vidrio Duran |
| Junta cónica estándar | NS 14/23 |