Learn More
Aalborg™ Tubo de flujo directo de nitrógeno
Código de producto. 11852430
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
12/ l/min
120 mL/min
200 mL/min
60 mL/min
6 mL/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Caudal de aire unitSize
11852430 200 mL/min 1 PCS
11862430 12/ l/min cada uno
11892420 120 mL/min cada uno
11862420 60 mL/min cada uno
11802410 6 mL/min cada uno
5 options
Código de producto. 11852430
Marca: Aalborg™ FT02206SAVN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La escala de referencia del tubo de flujo directo de nitrógeno de 65 mm Aalborg™ completa un caudalímetro, que se utiliza en sistemas de líquidos para indicar el caudal del líquido.
  • Los tubos de lectura directa son sencillos.
  • La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
  • La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
  • Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones
Tipo Tubo de flujo directo de nitrógeno
Anchura (métrico) 65 mm
Caudal de aire 200 mL/min