Learn More
Aalborg™ Tubo de flujo directo de nitrógeno
Código de producto. 11767739
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
100 mL/min
2/ l/min
200 mL/min
27/ l/min
300 mL/min
500 mL/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire unitSize
11767739 27/ l/min cada uno
11718288 200 mL/min cada uno
11788278 100 mL/min cada uno
11748288 300 mL/min cada uno
11768288 2/ l/min cada uno
11758288 500 mL/min cada uno
6 options
Código de producto. 11767739
Marca: Aalborg™ FT04425CAVN
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La escala de referencia del tubo de flujo directo de nitrógeno de 150mm Aalborg™ completa un caudalímetro, que se utiliza en sistemas de líquidos para indicar el caudal del líquido.
  • Los tubos de lectura directa son sencillos.
  • La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
  • La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
  • Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones
Tipo Tubo de flujo directo de nitrógeno
Anchura (métrico) 150 mm
Caudal de aire 27/ l/min