Learn More
Hach™ Juego de reactivos de nitrógeno-amoniaco
Descripción
Para la determinación de amoníaco y nitrógeno mediante el método Nessler. El juego de reactivos de nitrógeno-amoniaco de Hach™ está aceptado por la EPA de EE. UU. para informes de análisis de aguas residuales (se requiere destilación) mediante el método 8038 de Hach.
El juego de reactivos contiene: Reactivo Nessler, estabilizador mineral y agente dispersante de alcohol de polivinilo, suficiente para aproximadamente 250 pruebas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conformidad con la EPA |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de nitrógeno y amoníaco |
| Para utilizar con (equipo) | Colorímetros (todos los modelos Hach excepto las series DR/900, DR/800, PC II) |
| Incluye | Reactivo Nessler, estabilizador mineral y agente dispersante de alcohol de polivinilo |
| Nº de pruebas | 250 |
| Cantidad | Conjunto de 1 |
| temp | De 0,02 a 2,50 mg/l de NH3-N |
| Método de prueba | Nessler |
| Tipo | Juego de reactivos |
Seguridad y manipulación
- Nitrogen, Ammonia, Set 0.02-2.5 mg/L, Nessler meth
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide, Mercuric iodide, Sodium iodide
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.