Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul nitro-tetrazolio cloruro monohidrato, 90 %
Código de producto. p-3776801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
10295220 1 g 1 g
10434585 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 10295220
Marca: Thermo Scientific Chemicals 128590010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 298-83-9 | C40H30Cl2N10O6 | 817.644 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Nitro Blue Tetrazolium Chloride monohydrate
CAS 298-83-9, 67-56-1, 7732-18-5
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Fórmula molecular C40H30Cl2N10O6
Número MDL MFCD00150013
Sinónimo Nitro BT, Nitro blue tetrazolium
Clave InChI FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Espectro infrarrojo Auténtico
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Nombre IUPAC 2-[2-metoxi-4-[3-metoxi-4-[3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazol-2-ium-2-il]fenil]fenil]-3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazol-2-ium;dicloruro
Peso molecular (g/mol) 817.644
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
Formula Weight (peso de la fórmula) 867.69
Pérdida por secado 10% max. (105°C)
Porcentaje de pureza ≥88%
Envase Frasco de vidrio
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nitro Blue Tetrazolium Chloride monohydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.