Learn More
Cloruro de tetrazolio nitroazul, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7041779
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15453029 1 g 1 g
15463029 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15453029
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60230.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Colorante azul intenso utilizado en determinaciones de histoquímica
Intense blue dye used in histochemistry determinations.Nitro Blue Tetrazolium chloride is used to confirm diagnosis of chronic granulomatous disease. It is a microscopic stain, which is used to detect dehydrogenases and alkaline phosphatase. It acts as an NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase. Further, it is used in immunology for detection of alkaline phosphatase. In addition to this, it acts as an oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Colorante azul intenso usado en las determinaciones de histoquímica. El cloruro de tetrazolio nitroazul se utiliza para confirmar el diagnóstico de la enfermedad granulomatosa crónica. Es una tinción microscópica que se utiliza para detectar deshidrogenasas y fosfatasa alcalina. Actúa como sustrato de NADPH-diaforasa que inhibe competitivamente la sintasa de óxido nítrico. Además, se utiliza en inmunología para la detección de fosfatasa alcalina. También actúa como oxidante.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y metanol.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 298-83-9
Fórmula molecular C40H30Cl2N10O6
Peso molecular (g/mol) 817.644
Número MDL MFCD00012159
Clave InChI FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Nitro BT; Nitrotetrazolium Blue chloride
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
Nombre IUPAC 2-[2-metoxi-4-[3-metoxi-4-[3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazol-2-ium-2-il]fenil]fenil]-3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazol-2-ium;dicloruro
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitro Blue Tetrazolium chloride
Punto de fusión ∼190°C (decomposition)
Beilstein 4115923
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 817.65
Porcentaje de pureza 99%
Sensibilidad Light sensitive
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitro Blue Tetrazolium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitro Blue Tetrazolium chloride