Learn More
Ansell Guantes de vinilo BioClean™ Vector BVA-E
Descripción
- 30 cm ambidiestro
- Vinilo no estéril (PVC)
- Sin polvo, sin látex
- El puño con reborde facilita la colocación y aumenta la estabilidad en el brazo
- Propiedades de ESD
- Evita alergias al látex de tipo 1
- Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con condiciones de funcionamiento ISO Clase 5
- Cumple los requisitos del estándar europeo de guantes EN420:2003 y del estándar europeo de guantes médicos (EN455 Partes 1, 2 y 3)
- De acuerdo con la norma ISO 2859
- Fabricados en una instalación que cuenta con la certificación ISO 9001:2008 y 89/686/CEE
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | En 420:2003 + A1:2009, Categoría I. |
| Cleanroom Class | Clase 100/ISO 5 |
| AQL | 1,5 |
| Color | Transparente |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Finger Thickness (English) | 3,9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,10 mm |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Vinilo |
| Mostrar más |