Learn More
Ansell Guantes estériles de policloropreno para salas limpias BioClean™ Ultimate BUPS
Código de producto. p-3775608
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
10 pares
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12765885 6 10 pares
15228238 6,5 200 pares
12785885 7 10 pares
15248238 7,5 200 pares
12705895 8 10 pares
15268238 8,5 200 pares
15278238 9 200 pares
7 options
Código de producto. 12765885
Proveedor: Ansell BUPS60
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes estériles de policloropreno ofrecen resistencia a los productos químicos y una mayor sensibilidad al tacto. Recomendado para salas limpias de clase 10/ISO 4.
Los guantes estériles de policloropreno ofrecen resistencia a los productos químicos y una mayor sensibilidad al tacto. Recomendado para salas limpias de clase 10/ISO 4.
  • Policloropreno
  • Puño con reborde, sin talco
  • Propiedades antiestáticas
  • Protección química y tacto
  • Nivel garantizado de esterilización
  • Probados según la norma ASTM D6978 para fármacos citotóxicos
Compliance
USP 797, USP 800
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978-05, USP 797, USP 800
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4
AQL 0,65
Color Natural
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,14 mm
Hand Específico
Material Policloropreno
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,11 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 6
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 5,5 mil
Grosor (métrico) 0,14 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BUPS60
Serie BioClean™ Ultimate BUPS
Resistencia a la tracción 9 MPa
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm