Learn More
Ansell Guantes estériles de neopreno para sala limpia BioClean™ Suprene BSNS
Código de producto. 15268228
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15268228 7 200 pares
15248228 6 200 pares
15258228 6,5 200 pares
15278228 7,5 200 pares
15288228 8 200 pares
15298228 8,5 200 pares
15208238 9 200 pares
7 options
Código de producto. 15268228
Marca: Ansell BSNS70
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes estériles de neopreno para sala limpia son resistentes a una amplia variedad de productos químicos, están diseñados para colocarse de dos en dos, tienen propiedades antiestáticas y son específicos para cada mano para un ajuste cómodo y ergonómico.Recomendados para entornos de salas limpias de clase 10/ISO 4
  • Compatibles con ISO clase 4 y EU GMP grado A
  • Guantes dobles con mejor agarre
  • Anatómicos para mayor comodidad del usuario
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Sin látex
  • Puño con reborde
  • Longitud total:300 mm (12 in)
  • Probados con ASTM D6978 05
  • Guantes dobles
Almacenamiento: almacenar en un lugar fresco y seco (<40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente
Compliance
USP 797, USP 800
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 9001:2015 y (UE)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 y EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (CE)1935/2004 y (CE)2023/2006, ASTM D978-05
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4
Color Verde
Desechables Sí
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 7,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Neopreno
Palm Thickness (English) 6,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,16 mm
Tamaño 7
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7,3 mil
Grosor (métrico) 0,18 mm
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo C
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2008
Modelo BSNS-70
Serie BioClean™ Suprene BSNS
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30 cm