Learn More
Ansell Guantes estériles de policloropreno para sala limpia BioClean™ P-Zero BPZS
Código de producto. p-4403944
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12705925 6 200 pares
12715925 6,5 200 pares
12725925 7 200 pares
12735925 7,5 200 pares
12745925 8 200 pares
12755925 8,5 200 pares
12765925 9 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12705925 Proveedor Ansell N.º de proveedor BPZS60
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de policloropreno estériles sin polvo proporcionan resistencia química y un bajo recuento de partículas. Recomendado para entornos de salas limpias de clase 10/ISO 4.
  • Sin polvo, sin látex
  • Probado según la norma ASTM D6978
  • Propiedades de ESD
  • Puño con reborde para mayor ajuste
  • Resistentes a productos químicos.
  • Embalaje EasyTear sin partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978-05
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4
AQL 0,65
Color Natural
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Policloropreno
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 6
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7 mil
Grosor (métrico) 0,18 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BPZS60
Serie BioClean™ P-Zero BPZS
Resistencia a la tracción 9 MPa
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm