Learn More
Ansell Guantes para sala limpia de nitrilo estériles de 406 mm (16 pulg.) BioClean™ N-Plus BNPS
BIOPHARMA
Código de producto. 12705855
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7.5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12705855 10 200 pares
12735845 6 200 pares
12745845 6,5 200 pares
12755845 7 200 pares
12765845 7.5 200 pares
12775845 8 200 pares
12785845 8,5 200 pares
12795845 9 200 pares
8 options
Código de producto. 12705855
Marca: Ansell BNPS100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo de longitud hasta el codo ofrecen resistencia a una amplia gama de productos químicos y son específicos para cada mano para permitir un uso prolongado.Recomendados para entornos críticos de clase 10/ISO 4.
Processed in a cleanroom environment to ensure compatibility with ISO Class 4 operating conditions
  • Extra-length nitrile cleanroom gloves
  • Sterilzed by gamma irradiation
  • Textured surface, powder free, beaded cuff
  • Hand-specific and anatomically shaped
  • Extended leaching in pure deionized water ensures low levels of chlorides and extractable metals
  • AQL: 0.65 for holes (1000mL water test)
  • Compatible for use in ISO Class 4
  • USP 797 Compliant
  • USP 800 Compliant
  • ASTM D6978 05 Tested
  • Double Donnable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978-05
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Parte 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contacto alimentario, Categoría III
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
AQL 0.65
Color Blanco
Desechables Single-use
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.17 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 10
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7,8 mil
Grosor (métrico) 0.20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BNPS100
Serie BioClean™ N-Plus BNPS
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 40 cm