Learn More
Ansell Guantes estériles de látex para sala limpia BioClean™ Maxima BLLS
BIOPHARMA
Código de producto. 15258188
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
100 pares
25 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15258188 8 100 pares
15238188 6 100 pares
10517185 6,5 100 pares
15248188 7 100 pares
10374505 7,5 100 pares
12755785 7,5 25 pares
10160965 8,5 100 pares
12785785 9 25 pares
15616097 10 100 pares
9 options
Código de producto. 15258188
Marca: Ansell BLLS80
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Guante de sala limpia de látex estéril que proporciona una cobertura y protección adicionales al brazo superior.Recomendado para entornos de salas limpias de clase 10/ISO 4.
  • Color natural
  • Específico de la mano, con forma anatómica
  • Superficie texturizada para un mayor agarre
  • Puño con reborde que mejora la estabilidad del brazo
  • Nivel garantizado de esterilización 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4
AQL 1,5
Color Natural
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Específico
Material Látex
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7,8 mil
Grosor (métrico) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BLLS-80
Serie BLL BioClean™ Maxima
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 61 cm