Learn More
Ansell Guantes estériles de látex para sala limpia BioClean™ Maxima BLLS
BIOPHARMA
Código de producto. 10517185
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
100 pares
25 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
10517185 6,5 100 pares
15238188 6 100 pares
15248188 7 100 pares
10374505 7,5 100 pares
12755785 7,5 25 pares
15258188 8 100 pares
10160965 8,5 100 pares
12785785 9 25 pares
15616097 10 100 pares
9 options
Código de producto. 10517185
Marca: Ansell BLLS65
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Guante de sala limpia de látex estéril que proporciona una cobertura y protección adicionales al brazo superior.Recomendado para entornos de salas limpias de clase 10/ISO 4.
  • Color natural
  • Específico de la mano, con forma anatómica
  • Superficie texturizada para un mayor agarre
  • Puño con reborde que mejora la estabilidad del brazo
  • Nivel garantizado de esterilización 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Contacto con alimentos, Categoría III
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4
AQL 1,5
Color Natural
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Específico
Material Látex
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 6,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7,8 mil
Grosor (métrico) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BLLS-65
Serie BLL BioClean™ Maxima
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 61 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.