Learn More
Ansell Guantes estériles de policloropreno para sala limpia BioClean™ Fusion S-BFAP
Código de producto. 15218308
Click to view available options
Tamaño:
10
5, 5,5
6, 6,5
7, 7,5
8, 8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. 15218308
Marca: Ansell SBFAP8085
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes de sala limpia de policloropreno estériles táctiles y ultralimpios con protección química. Recomendado para salas limpias de clase 10/ISO 4.
  • Superficie texturizada
  • Longitud: 30,5 cm (12 in)
  • Propiedades antiestáticas
  • Excelente protección química y excepcional tacto
  • Sin látex para evitar las alergias de tipo 1 al látex
  • Sin polvo, puño con reborde
  • Color: Verde
  • Compatibles con ISO clase 4 y EU GMP grado A
  • Guante doble
  • Policloropreno
  • Ambidiestro
  • AQL 1,5
  • Nivel garantizado de esterilización 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP 797, ASTM D6978-05
Certificaciones/conformidad (Europa) En420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 y EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (CE)1935/2004 y (CE)2023/2006
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4
AQL 1.5
Color Verde
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Policloropreno
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 8, 8,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 4,7 mil
Grosor (métrico) 0,12 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015 y (EU)2016/425
Modelo S-BFAP-8085
Serie BioClean™ Fusion S-BFAP
Resistencia a la tracción 9 MPa
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm