Learn More
Ansell Guantes estériles de policloropreno para sala limpia BFAP BioClean™ Fusion
Descripción
- 29 cm ambidiestro
- Para sala limpia no estéril
- Superficie de los dedos texturizada para un agarre seguro
- Sin polvo, sin látex, puño con reborde
- Propiedades de ESD
- Parte de la serie para quimioterapia BioClean-C
- Ausencia de agujeros 1,5
- Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con ISO Clase 4
- De acuerdo con la norma ISO 2859
- Fabricados en una planta con certificación ISO 9001:2008 y 89/686/CCE Artículo 11b.
Certifications
Marcado CE.
Compliance
Cumplen con los requisitos de la norma para guantes EN 420:2003, la norma europea para guantes de uso médico EN 455 (apartados 1, 2 y 3), EN 374-1, 2 y 3:2003. Probados con fármacos citotóxicos según ASTM 6978-05.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 11137-1:2006 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN420:2003, EN374-1, 2 y 3:2003, EN455-2:2009 |
| AQL | 1.5 |
| Color | Verde |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Policloropreno |
| Mostrar más |