Learn More
Ansell Guantes de nitrilo para sala limpia estériles BioClean™ Excell BEXS
Descripción
- 12 pulg. (30 cm) específico para la mano
- Nitrilo esterilizado irradiado con rayos gamma
- El nitrilo es resistente a una gran variedad de productos químicos
- Hipoalergénico
- Propiedades antiestáticas
- Ausencia de agujeros 1,5
- Sin polvo, sin látex, puño con reborde, sin acelerador
- Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con las condiciones de funcionamiento ISO clase 4 y EU GMP grado A
- Nivel garantizado de esterilización 10-6
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AQL de 1,5, ISO clase 4, GMP de EU grado A, EN 420:2003, EN 455, EN 374-1, 2, 3:2003, ISO9001:2008, 89/686/CEE artículo 11b, NEBB, ISO2859, directiva PPE 89/686/CEE |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Alimentos |
| Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 y EU GMP grado A |
| AQL | 1,5 |
| Color | Blanco |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 6,6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,17 mm |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Mostrar más |