Learn More
Ansell Guantes de nitrilo para sala limpia estériles BioClean™ Excell BEXS
BIOPHARMA
Código de producto. 12705845
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. 12705845
Marca: Ansell BEXS85
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo sin látex son específicos para cada mano y resistentes a una gran variedad de productos químicos. Recomendados para entornos críticos de clase 10/ISO 4.
  • 12 pulg. (30 cm) específico para la mano
  • Nitrilo esterilizado irradiado con rayos gamma
  • El nitrilo es resistente a una gran variedad de productos químicos
  • Hipoalergénico
  • Propiedades antiestáticas
  • Ausencia de agujeros 1,5
  • Sin polvo, sin látex, puño con reborde, sin acelerador
  • Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con las condiciones de funcionamiento ISO clase 4 y EU GMP grado A
  • Nivel garantizado de esterilización 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Parte 2, Alimentos
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4 y EU GMP grado A
AQL 1,5
Color Blanco
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 6,6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,17 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 8,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6,6 mil
Grosor (métrico) 0,17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BEXS85
Serie BioClean BEXS™
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm