Learn More
Ansell Guantes estériles de nitrilo para sala limpia BioClean™ Emerald BENS
BIOPHARMA
Código de producto. 15228148
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15228148 8,5 200 pares
15278138 6 200 pares
15288138 6,5 200 pares
15298138 7 200 pares
15208148 7,5 200 pares
15218148 8 200 pares
15238148 9 200 pares
15248148 10 200 pares
8 options
Código de producto. 15228148
Marca: Ansell BENS8.5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes sin nitrilo, acelerador y polvo para sala limpia ofrecen protección contra productos químicos y fármacos citotóxicos.Recomendados para entornos críticos de clase 10/ISO 4.
  • 30 cm de longitud y específico para la mano
  • Texturizados para un uso mejorado en entornos controlados
  • Sin polvo ni látex; hipoalergénicos
  • Guante esterilizado de nitrilo irradiado con rayos gamma
  • Parte de la serie para quimioterapia BioClean-C
  • Procesados para garantizar la compatibilidad con las condiciones de funcionamiento ISO clase 4 y EU GMP grado A
  • Guante doble
  • AQL 1,5
  • Nivel garantizado de esterilización:10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM D6978-05
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Parte 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contacto alimentario, Categoría III
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4 y EU GMP grado A
AQL 0,65
Color Verde
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 5,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,13 mm
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 8,5
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 5,1 mil
Grosor (métrico) 0,13 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BENS85
Serie BioClean™ Emerald BENS
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm