Learn More
Ansell Guantes estériles de látex para sala limpia BioClean™ Advance
Código de producto. 12735795
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12735795 8 200 pares
15218098 6 200 pares
12705795 6,5 200 pares
15238098 7 200 pares
15248098 7,5 200 pares
15268098 8,5 200 pares
12755795 9 200 pares
15288098 10 200 pares
8 options
Código de producto. 12735795
Marca: Ansell BASL8.0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de látex específicos para cada mano sin polvo tienen una forma anatómica y están diseñados como guantes dobles.Recomendado para salas limpias de clase 10/ISO 4.
  • 30 cm (12 in.) mid-arm length for extra protection
  • Powder free latex offers comfort and flexibility
  • Designed to be double-donnable
  • Anatomical, hand-specific shape for maximum comfort
  • Textured surface for better grip
  • Beaded cuff for stability on the arm
  • Non-particulating EasyTear™ packaging
  • Gamma Irradiated sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003, EN 455, EN 374-1, 2, 3:2003, ISO9001:2008, 89/686/EEC, NEBB ISO Class 4, ISO2859
Certificaciones/conformidad (Europa) EN420:2003 + A1:2009, EN374-5:2016, EN421:2010, EN455-2:2015
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
AQL 0.65
Color Natural
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Hand Específico
Material Látex
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.17 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7,8 mil
Grosor (métrico) 0.20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BASL80
Serie BioClean™ Advance BASL
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30.5 cm