Learn More
WTW™ Kits de pruebas de nitrito
Descripción
- Kit de pruebas de celdas de nitrito (NO 2 )
- Esta prueba es muy precisa y fácil de usar.
- Para su uso con fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex
- Para aguas residuales, aguas subterráneas y superficiales, agua potable, agua de mar, alimentos y suelos después de la preparación de las muestras correspondientes
- Método de reacción de Griess
- Método de pruebas fotométricas
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Reacción de Griess |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas residuales, aguas subterráneas y superficiales, agua potable, agua de mar, alimentos y suelos después de la preparación de las muestras correspondientes |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 25 |
| Suficiente para | 25 pruebas |
| Método de prueba | Photométrique |
| Tipo | Kit de pruebas de celdas de nitrito (NO2) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nitrite Cell Test N5/25 Method: photometric 0.010 - 0.700 mg/l NO
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulfanilic acid, N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride