Learn More
Solución estándar de nitrito, WTW™
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
- Soluciones de limpieza para la limpieza automática y fiable de módulos de nitrito.
- Limpieza automática para mediciones fiables
- Soluciones estándar como solución madre para diluir para una garantía de calidad analítica (AQA) sin errores en el análisis rutinario y del agua.
- Alta calidad con certificado de lote
- Rentable como solución madre
- AQA programable
- Para unos pocos parámetros, como el nitrito, que están sujetos a una conversión rápida, son obligatorios estándares de control recién preparados de las soluciones madre frente a los controles estándar multiparámetros.
Especificaciones
Especificaciones
| Trazabilidad según el NIST | Sí |
| La solución contiene | Nitrito |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1000 mg/l |
| Color | Incolora |
| pH | 7 |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Solubilidad | Soluble en agua a 20 °C |
| Cantidad | 500 ml |