Descripción
- El diseño de 100 % nitrilo y polímero previene el riesgo de sufrir alergias derivadas de la proteína del látex
- Revestimiento de nitrilo
- Punta de los dedos texturizada
- Puño con reborde enrollado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Standard CATEGORY III EN 374, DA 21 CFR 177-2600 |
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | Yes |
| AQL | 2.5 |
| Color | Natural |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Fingertip Textured |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Mostrar más |