Learn More
Ansell Guantes de nitrilo natural Nitrilite™ serie 93-311
BIOPHARMA
Código de producto. 11706733 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10
6
7
8
Pequeño
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tamaño unitSize
11706733 7 paquete de 1000
11796723 6 paquete de 1000
11736733 10 paquete de 1000
11716733 8 paquete de 1000
12336347 Pequeño paquete de 1000
5 options
Código de producto. 11706733
Marca: Ansell 93311070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Produced in a controlled powder-free environment, featuring exceptionally low levels of extractable and particles.
  • El diseño de 100 % nitrilo y polímero previene el riesgo de sufrir alergias derivadas de la proteína del látex
  • Revestimiento de nitrilo
  • Punta de los dedos texturizada
  • Puño con reborde enrollado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas de CATEGORÍA III EN 374, DA21 CFR 177-2600
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 2.5
Color Natural
Desechables Single-use
Acabado exterior Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 0.0067 in.
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 0.0043 in.
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
En polvo Powder Free
Tipo de producto Guantes
Tamaño 7
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 0.0067 in.
Grosor (métrico) 0.12 mm
Para utilizar con (aplicación) Para el montaje de componentes electrónicos, la manipulación de piezas y materiales sensibles, la protección contra la sangre y otros fluidos corporales, etc.
Cantidad 1000 par
Resistente a Resistencia a las salpicaduras
Serie 93-311