Learn More
Chemsplash Multi-Task Nitrile Powder Free Disposable Gloves, Style 4010
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30058198
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
30058198 Pequeño paquete de 1000
30058274 M paquete de 1000
30058218 L paquete de 1000
30058474 XL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30058198 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 4010.300.004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Premium nitrile gloves with textured fingertips meet medical grade standards and are food contact approved.
  • Food Contact Approved
  • Medical Grade
  • Ambidextrous
  • Rolled Cuff and Latex Free
  • PFAS Free
  • Touchscreen Compatible
  • CE and UKCA Approved
  • Thickness: 2.8 mil, Weight: 3.5 g
  • AQL: 1.5
  • Suitable for chemical splash protection and have some elasticated properties, allowing for ease of use and fit.
  • BRC-approved work areas and the Pharmaceutical Industry.
  • Free from PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH, or any Conflict Materials.
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 0
Certificaciones/conformidad (Europa) EN374-1: KPT, EN374-5: VIRUS, EN16523, EN455: 1/2/3 Medical Devices, EN1186: Food Grade, EN420
Chlorinated No
Aplicaciones Laboratorio
Color Azul
Finger Thickness (English) 2.8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2.8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Tipo de producto Guantes desechables
Tamaño Pequeño
Grosor (imperial) 2.8 mil
Grosor (métrico) 0.07 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Revestimiento Unlined