Learn More
Nitritex™ Guantes de laboratorio azules desechables y sin polvo Omega Pro-tech™ Nitritex™
Código de producto. 12930845
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
12930845 XL paquete de 100
12910845 M paquete de 100
12920845 L paquete de 100
12900845 Pequeño paquete de 100
4 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 12930845
Marca: Nitritex™ OTEBL2105XL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Resista cortes y enganches con los guantes de laboratorio sin polvo y desechables de color azul Nitritex™ Omega Pro-Tech™. Son desechables, no estériles, sin látex, sin polvo y están disponibles en diferentes tamaños.
  • Azul
  • Puño con reborde
  • No estéril
  • El nitrilo no contiene proteínas
  • Varias tallas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 2859
Clasificación EPI de categoría III: equipos de protección individual de diseño complejo
Color Azul
Desechables Single-use
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes
Tamaño XL
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Inspeccionado para uso médico Sí
Longitud (métrico) 240 mm