Learn More
Nitritex™ Guantes de laboratorio azules desechables y sin polvo Omega Pro-tech™ Nitritex™
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Description
- Azul
- Puño con reborde
- No estéril
- El nitrilo no contiene proteínas
- Varias tallas
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO 2859 |
| Clasificación | EPI de categoría III: equipos de protección individual de diseño complejo |
| Color | Azul |
| Desechables | Single-use |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | M |
| Estilo de puño de los guantes | Con reborde enrollado |
| Inspeccionado para uso médico | Sí |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction