Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes de nitrilo
Click to view available options
:
Tamaño: 10
Descripción
- Composición de nitrilo para ofrecer resistencia mecánica y química a una amplia variedad de productos, como aceites, grasas, hidrocarburos, detergentes y multitud de disolventes.
- Evitar el contacto con disolventes que contengan cetonas.
- Adecuado para la preparación de alimentos en la que se utilizan productos grasientos y para la producción de pinturas y barnices.
- Interior de borra de algodón para hacerlos cómodos y fáciles de quitar y poner.
- Acabado de patrón en relieve para un buen agarre en entornos grasientos y húmedos.
- Gran elasticidad y movilidad.
- Guantes de seguridad de categoría III.
- El puño ayuda a proteger gran parte del antebrazo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Categoría III para riesgos irreversibles. Normas básicas EN 420-2003, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, EN 374-2003 sobre riesgos químicos, CE categoría PPE 3, número de certificado CE 0075/797/162/09/08/0359, número de declaración CE 0075/797/162/09/08/0359 |
| Clasificación | Movilidad: 5 |
| Color | Verde |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Material | Algodón |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 10 |
| Grosor (métrico) | 0,40 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, automoción, aviación, construcción, restauración, química, alimentación, limpieza industrial, trabajos con hierro y acero, mantenimiento, pesca en alta mar, petroquímica, impresión, servicios, construcción de buques, transporte, servicios públicos y tratamiento de aguas. |
| Material de revestimiento | Borra de algodón |
| Mostrar más |