Learn More
Meditrade™ Guantes de examen de nitrilo desechables NITRIL™ BestGen™
Código de producto. p-9274000
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
16632227 XS paquete de 100
16612227 Pequeño paquete de 100
16602227 M paquete de 100
16692217 L paquete de 100
16622227 XL paquete de 100
5 options
Código de producto. 16632227
Marca: Meditrade™ 1286XS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes resistentes a los desgarros con fórmula Touch Feeling protegen frente a sustancias químicas peligrosas y microrganismos, agentes de limpieza y de desinfección.
  • Guante médico probado según DIN EN 455
  • EPI conforme a EN 374
  • Protege contra sustancias químicas y microorganismos peligrosos
  • Adecuadas para el contacto con alimentos
  • Ideal para usuarios con piel sensible con alergia al látex diagnosticada (tipo I)
  • Sin látex.
  • Desechables
  • La fórmula táctil ofrece un tacto excelente y le da una elasticidad alta casi parecida al látex
  • Resistente a desgarros
  • El revestimiento interior de polímero facilita su colocación
  • Ambidiestro con borde enrollado
  • Azul
  • Sin talco
  • Microáspero
  • No estéril
  • De un solo uso
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 13485:2016; Producto médico de clase I 93/42/EWG/CEE; EPI de categoría III (UE) 2016/425; DIN EN 455-1/-2/-3/-4; EN 374-1/-2/-4/-5; EN 16523-1; EN 420
Color Azul
Desechables Sí
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tamaño XS