Learn More
Meditrade™ Guantes de examen de nitrilo desechables NITRIL™ BestGen™
Descripción
- Guante médico probado según DIN EN 455
- EPI conforme a EN 374
- Protege contra sustancias químicas y microorganismos peligrosos
- Adecuadas para el contacto con alimentos
- Ideal para usuarios con piel sensible con alergia al látex diagnosticada (tipo I)
- Sin látex.
- Desechables
- La fórmula táctil ofrece un tacto excelente y le da una elasticidad alta casi parecida al látex
- Resistente a desgarros
- El revestimiento interior de polímero facilita su colocación
- Ambidiestro con borde enrollado
- Azul
- Sin talco
- Microáspero
- No estéril
- De un solo uso
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 13485:2016; Producto médico de clase I 93/42/EWG/CEE; EPI de categoría III (UE) 2016/425; DIN EN 455-1/-2/-3/-4; EN 374-1/-2/-4/-5; EN 16523-1; EN 420 |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | M |