Learn More
Guantes de exploración de nitrilo no estériles extralargos Nitril™ 3000
Código de producto. p-7087591
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16640336 M paquete de 100
16650336 XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16640336 Proveedor Roesner Mautby Meditrade N.º de proveedor 1282M
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes de exploración de nitrilo desechables extralargos Nitril™ 3000 ofrecen una excelente protección para entornos con riesgo elevado de contaminación. Estos guantes, no estériles, sin polvo y sin látex, son ideales para su uso en entornos clínicos, de laboratorio y de fabricación.
  • AQL 1,5
  • Categoría PPE III
  • Clase I médico
  • Longitud extra larga
  • Ambidiestro
  • No estéril
  • Sin talco y sin látex
  • Con textura
  • Puño con reborde
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AQL 1,5, EPI de categoría III, Clase I médica, conforme para alimentos, EN 455-1/-2/-3/-4, En 374-1/-2/-4/-5, EN 16623-1, EN 420, EN ISO 13495:2016, 93/42/CEE
Color Azul
Desechables Single-use
Material Nitrilo
Tamaño M
Modelo 1282M
Longitud (métrico) 290 mm