Learn More
Solución de ácido nítrico, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12990864 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12990864 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12990864 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 031 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric acid solution
Envase Frasco
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Concentración 1M
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:48107
Grado Farmacopea Europea farmacopea Referencia
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid 1M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3003600
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .