Learn More
Solución de ácido nítrico, 0,5 mol/l, Chem Lab™
Spécification
Spécification
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Punto de fusión | 0°C |
| Composición | 31.505 g HNO3 / l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C) |
| Densidad | 1.02g/mL |
| Información de solubilidad | Water Soluble |
| Olor | Odorless |
| pH | <1 |
| Cantidad | 2.5 L |
| Forma física | Líquido |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?