Learn More
Solución de ácido nítrico, 0,5 mol/l, Chem Lab™
Código de producto. 11933273
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
5 litros
11933273 2.5 L 2.50 litro
11943273 5 L 5 litros
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11933273
Marca: Chem-Lab CL05.1906.2500
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Spécification
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Composición 31.505 g HNO3 / l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C)
Densidad 1.02g/mL
Información de solubilidad Water Soluble
Olor Odorless
pH <1
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.