Learn More
Ácido nítrico, puriss, p.a., react.ISO, React.farmacopeaEuropea, para las determinaciones con ditizona, ≥65 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16625793 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
35 kg
190 L
Tamaño de la unidad:
190 litros
35 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16625793 190 L 190 litros
16635793 35 kg 35 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16625793 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 30709190L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 7732-18-5
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 18.02
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Nitric Acid Solution
Nombre IUPAC water
SMILES O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric acid
pH <1
Color Incolora
Punto de fusión de -31 °C
Punto de ebullición 122 °C (1.013 hPa)
% mín. CAS ≥ 50%
% máx. CAS <70%
Densidad 1400 - 1480 g/cm3 (20 °C)
Cantidad 190 L
Fórmula lineal HNO3
Grado ACS