Learn More
Ácido nítrico, Honeywell™
Código de producto. 16831490 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
Envase:
Lata de plástico
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
16831490 2,5 l Lata de plástico 1 paquete
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16831490
Marca: Honeywell Research Chemicals 40303H2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Grado VLSI semiconductor (Honeywell 17512), 69-71 %
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Punto de ebullición 122 °C (1,013 hPa)
% mín. CAS ≥30.00%, ≥50.00%
% máx. CAS <50.00%, <70.00%
Metales pesados (como Pb) Máx. 0,1 ppm
Envase Lata de plástico
Notas de grado de pureza Semiconductor grade acid
Cantidad 2,5 l
Fórmula molecular HNO3
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107