Learn More
Ácido nítrico, extra puro, solución al 60 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10631575 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
2,5 LT
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10631575 2,5 l Frasco de plástico 2,5 LT
10306690 1 l Frasco de vidrio 1 litro
10027192 1 l Frasco de plástico 1 LT
10295230 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 litro
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10631575
Marca: Thermo Scientific Acros 133620026
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitric acid
Color De incoloro a amarillo
Punto de fusión -42,0 °C
Punto de ebullición 122,0 °C
% mín. CAS 59.0, 37.0
% máx. CAS 63.0, 41.0
Densidad 1.3300g/mL
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1,33
Cantidad 2,5 l
Fórmula lineal HNO3
Forma física Líquido
Fieser 01,733; 03,212; 04,356; 05,474
Índice Merck 15, 6663
Información de solubilidad Solubilidad en agua:>100 g/100 ml (20 °C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.01
Porcentaje de pureza 59.0 to 63.0%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid, 20-64%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.