Learn More
Ácido nítrico, 68-70 %, d=1,42, certificado AR, para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10378433 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
2,5 l
2.5L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10378433 2,5 l Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10543674 500 ml Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10634732 1 l Frasco de plástico HDPE 1 LT
10654732 2.5L Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10378433
Marca: Fisher Chemical N/2300/PC17
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
HNO3, número CAS-7697-37-2, ácido nítrico, ácido azótico, nitrato de hidrógeno, salpetersaeure, rfna, hidróxido de nitrilo, gases nitrosos, nital, ácido nítrico, agua fuerte, 2,5 l, 122 ºC, CHEBI:48107, incoloro-amarillo, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, ácido nítrico, -42 ºC, 11349, 63.012
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-37-2
Fórmula molecular HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
Número MDL MFCD00011349
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Nombre IUPAC ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
pH 1
Color Amarillo
Punto de fusión de -42 °C
Punto de ebullición de 122 °C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 2,5 l
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid SG 1.42 (70%)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.