Learn More
Ácido nítrico 53 % d=1,33, certificado AR, para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10681373 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10681373 1 l Frasco de plástico HDPE 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10681373
Marca: Fisher Chemical N/2175/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
pH 1
CAS 7697-37-2
Punto de fusión de -42 °C
Punto de ebullición de 122 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 0,94 kPa a 20 °C
Cantidad 1 l
Fórmula molecular HNO3
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011349
Sinónimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107