Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amarillo de nitrazina, indicador de grado
Código de producto. p-3756485 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 10184350
Marca: Thermo Scientific Chemicals 190570050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5424-01-1 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1-1-5424
Fórmula molecular C5H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00003938
Clave InChI ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-(2,4-Dinitrophenylazo)-1-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt, 3-(2, 4-Dinitrophenylazo)-4-hydroxy-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, 2-(2, 4-Dinitrophenylazo)-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid
PubChem CID 72656
Nombre IUPAC ácido 3-aminopirazina-2-carboxílico
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrazine yellow
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.35
Grado Indicador
Envase Frasco de vidrio
UV_Vis 85% min.
Intervalo de transición visual from pH 6.0(bright yellow) to pH 7.2(bright blue)
Color Marrón a naranja
Cantidad 5 g
Forma física Polvo