Learn More
Concentrado de solución estándar de nitrato, 2 ppm, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 12832503 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 12832503
Marca: Reagecon 5002102C