Learn More
Solución de nitrato para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12982155 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. 12982155
Marca: Fisher Chemical A 030 250
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 14797-55-8
Clave InChI NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 943
ChEBI CHEBI:17632
Nombre IUPAC nitrato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrate
Envase Frasco
Forma física Líquido
Fórmula molecular NO3-
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
SMILES [N+](=O)([O-])[O-]
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 62.004
Cantidad 250 mL