Learn More
Hanna Instruments™ Juegos de reactivos para la determinación de nitrato, para pruebas colorimétricas de agua
Click to view available options
Cantidad:
Conjunto de 1
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
Estos reactivos de alta calidad están diseñados para seguir métodos de prueba aceptados para la determinación colorimétrica de nitratos. Simplemente añadiendo los reactivos a la muestra como se indica, se produce una reacción y se puede utilizar un medidor compatible para determinar la concentración a partir del color que se produce.
- Juegos de reactivos disponibles con viales listos para su uso (método cromotrópico) o paquetes de reactivos individuales (método de reducción de cadmio)
- Reactivos de análisis de agua prefabricados y premedidos para facilitar su uso
- Están preparados con productos químicos de alta pureza fabricados en las instalaciones de última generación de Hanna
- La fecha de caducidad y el número de lote están claramente indicados en cada paquete y frasco para garantizar la trazabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Ácido cromotrópico |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de nitrato |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles con Hanna |
| Incluye | Viales listos para su uso (HI93766V-0) y paquetes individuales (HI93766-0) |
| Nº de pruebas | 50 |
| Cantidad | Conjunto de 1 |
| temp | De 0,0 a 30,0 mg/l como NO3-N |
| Método de prueba | Determinación colorimétrica |
| Tipo | Kits de pruebas de aguas |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- X50 NITRATE REAGENT 0630 MG/L
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: chromotropic acid disodium salt, sodiummetabisulphate