Learn More
Hach Lange™ Test de cubetas para nitrato
Código de producto. 11568149
Click to view available options
temp:
De 0,23 a 13,5 mg/l de NO3-N
De 5 a 35 mg/l de NO3-N
Tamaño de la unidad:
cada uno
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11568149
Marca: Hach Lange™ LCK339
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivos predosificados para ofrecer máxima seguridad. Evaluación fotométrica y fácil de usar, envasada en una caja completamente equipada. Con homologación oficial para límites de consentimiento. Respetuoso con el medio ambiente debido a una menor cantidad de productos químicos.
  • Para su uso con instrumentos DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
  • Certificados ISO 7890-1-2-1986, DIN 38405 D9-2
  • Vida útil de 23 meses a partir de la fecha de producción
  • Condiciones de almacenamiento de 15 - 25 °C
  • Intervalos de medición de 0,23 - 13,5 mg/l de NO3-N y 1,0 - 60,0 mg/l de NO3
  • Valores de medición precisos y fiables
  • Dosificación de reactivos cómoda y sin errores
Especificaciones
temp De 0,23 a 13,5 mg/l de NO3-N
Método de prueba 2,6-dimetilfenol
Tipo Test en cubetas para nitrato
compliance-icons
Nombre del producto
  • LCK 339 Nitrat/Nitrate sample cuvette
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, phosphoric acid