Learn More
Ansell™ Guantes pesados de nitrilo marrón NitraSafe™ serie 28-360
Código de producto. 12690812 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12690812 8 12 pares
12680812 10 12 pares
12600822 9 12 pares
3 options
Código de producto. 12690812
Marca: Ansell™ 28360080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes pesados de nitrilo marrón combinan la excelente protección de su diseño reforzado con Kevlar™ con el agarre y la flexibilidad de la avanzada tecnología del revestimiento de nitrilo de Ansell.
  • Guantes industriales
  • La gama NitraSafe™ ofrece una manipulación segura de piezas metálicas pesadas aceitosas.
  • Protección mecánica contra cortes y abrasión
  • El diseño de peso alto proporciona una sensación de amortiguación para al usuario
  • Los guantes de protección combinan la protección de la construcción Kevlar™ reforzada con el agarre y la flexibilidad de la tecnología avanzada de revestimiento de nitrilo
Aplicaciones:
  • Manipulación de piezas con bordes afilados o ásperos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Espuma de nitrilo
Certificaciones/conformidad Con marcado CE 0493, categoría estándar III EN 388: 3321
Material del manguito Nitrilo
Coating Material Nitrile Foam
Color Red
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Aramid Fiber, Cotton, Nitrile
Tipo de producto Guantes de peso alto
Tamaño 8
Estilo de puño de los guantes Nitragold™
Material de revestimiento Fibra de aramida Dupont™ Kevlar™ y tejido de punto jersey de algodón
Revestimiento Fibra de aramida Dupont™ Kevlar™ y tejido de punto jersey de algodón
Tipo de Palm Palma totalmente recubierta
Cantidad 72 par
Resistente a Mayor resistencia a los cortes y las abrasiones