Learn More
Ansell™ Guantes pesados de nitrilo marrón NitraSafe™ serie 28-329
Código de producto. 12610812 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12610812 7 12 pares
12313589 8 12 pares
12323589 9 12 pares
12600812 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12610812 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 28329_7
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combina la excelente protección de su diseño reforzado con Kevlar™ con el agarre y la flexibilidad de la avanzada tecnología del revestimiento de nitrilo de Ansell. La gama NitraSafe™ apuesta por guantes que permitan manipular de piezas de metal pesado aceitosas de forma segura, mientras que la espuma NitraSafe™ combina un buen agarre y comodidad.
  • Cut and sewn construction
  • Cotton Jersey Kevlar™ liner
  • Nitrile coating
  • Palm-coated finish
  • Nitragold™ cuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad CE Mark 0493, Standard Category III EN 388 : 4331
Material del manguito Nitrilo
Coating Material Nitrile
Color Black
Cut Resistance Rating Level C
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Nitrile
Tipo de producto Heavyweight Gloves
Tamaño 7
Estilo de puño de los guantes Nitragold™
Material de revestimiento Cotton Jersey Dupont™ Kevlar™ aramid fiber
Revestimiento Lined
Tipo de Palm Coated-palm
Cantidad 72 par
Resistente a Mayor resistencia a los cortes y las abrasiones